AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, Specpure® | Avantor
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, Farblos, 25 °C, Glasflasche, 4 L
pH buffer solutions, Specpure®
Artikelnr. 38710.K7
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, Farblos, 25 °C, Glasflasche, 4 L
CAS Nummer:  
Preis
106,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 L
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • pH-Puffertyp:
    Carbonat
  • VE:
    4 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Farblos
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    10,00
Spezifikationen