pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, Blau, 25 °C, Glasflasche, 4 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- pH-Puffertyp:Carbonat
- VE:4 L
- Referenztemperatur:25 °C
- Farbe:Blau
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:10,00