AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, Specpure® | Avantor
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, Blau, 25 °C, Kunststoffflasche, 1 L
pH buffer solutions, Specpure®
Artikelnr. 38709.K2
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, Blau, 25 °C, Kunststoffflasche, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
55,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • pH-Puffertyp:
    Carbonat
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Blau
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    10,00
Spezifikationen