pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, Blau, 25 °C, Glasflasche, 500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- pH-Puffertyp:Carbonat
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- Farbe:Blau
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:10,00