AuftragsverfolgungKontakt
Kolophonium | Avantor
Kolophonium
Glass bottle for solids, 250 g
Artikelnr. 36734.30
Reizend
Kolophonium
Artikelnr. 36734.30
CAS Nummer:  8050-09-7
Kolophonium
Kolophonium
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  8050-09-7
Preis
44,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
CAS No.: 8050-09-7 Physical Form: Powder/solid Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether. Insoluble in water Merck Reference: 14,8266 MDL No.: MFCD00132205
Synonyme:  Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
  • CAS Nummer:8050-09-7
  • MDL-Nummer:MFCD00132205
  • Merck-Index:14,8266
  • Schmelzpunkt:75…81 °C
  • Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:188 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-475-7
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Spezifikationen