L(+)-Ascorbinsäure 99+% ACS
Glass bottle for solids, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
L(+)-Ascorbinsäure 99+% ACS
Artikelnr. 36237.22
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 50-81-7
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
Synonyme: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS Nummer:50-81-7
- Formel:C₆H₈O₆
- MDL-Nummer:MFCD00064328
- Molekulargewicht:176.13 g/mol
- Merck-Index:14,830
- Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:∼ 191 °C (Zers.)
- Schmelzpunkt:∼ 191 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,65
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g