AuftragsverfolgungKontakt
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Rods, ceramic, round, solid, AL23
6,0 mm, 200 mm
Artikelnr. 32933.DR
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Artikelnr. 32933.DR
Rods, ceramic, round, solid, AL23
6,0 mm, 200 mm
Preis
60,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 mm
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    6,0 mm
  • Länge:
    200 mm
  • Seq:
    49