Rods, ceramic, round, solid, AL23
5,0 mm, 300 mm
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Dokumente
Certificates
Search by Lot Numbermsds_ALFA032920 msds_ALFA032921 msds_ALFA032922 msds_ALFA032923 msds_ALFA032924
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
More
Specifications
- Ext.Ø:5,0 mm
- Länge:300 mm
- Seq:44
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.