AuftragsverfolgungKontakt
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Rods, ceramic, round, solid, AL23
0,6 mm, 100 mm
Artikelnr. 32921.DM
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Artikelnr. 32921.DM
Rods, ceramic, round, solid, AL23
0,6 mm, 100 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mm
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    0,6 mm
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    05