Cyclohexan ≥99% für die HPLC
4x1 L, 4
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan ≥99% für die HPLC
Artikelnr. 22919.M1
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-82-7
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 99% min CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.779 Refractive Index: 1.4260 Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:14,2723
- Siedepunkt:80…81 °C
- Schmelzpunkt:6,5 °C
- Dichte:0,779
- Blitzpunkt:–18 °C (–1 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:4
- Pk Info:4x1 L