AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan ≥99% für die HPLC
Glass bottle, 4 L
  22919.K7
Cyclohexan ≥99% für die HPLC
  22919.K7
 :  110-82-7
Cyclohexan ≥99% für die HPLC
Cyclohexan ≥99% für die HPLC
Glass bottle, 4 L
 :  110-82-7
1 * 4 L
Purity: 99% min CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.779 Refractive Index: 1.4260 Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814
 :  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  •  :110-82-7
  •  :C₆H₁₂
  •  :MFCD00003814
  •  :84.16 g/mol
  •  :14,2723
  •  :80…81 °C
  •  :6,5 °C
  •  :0,779
  •  :–18 °C (–1 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-806-2
  •  :1145
  •  :3,II
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    4 L