AuftragsverfolgungKontakt
Ethylpropionat
Ethylpropionat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. 15498.A1
Entzündlich
Ethylpropionat
Artikelnr. 15498.A1
CAS Nummer:  105-37-3
Ethylpropionat
Ethylpropionat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  105-37-3
Preis
54,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
CAS No.: 105-37-3 Molecular Formula: CH3CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Density: 0.891 Refractive Index: 1.3850 Melting Point: -73° Boiling Point: 99° Beilstein Reference: 506287 Merck Reference: 14,3847 UN No.: 1195 MDL No.: MFCD00009308
Synonyme:  Propionic acid ethyl ester
  • CAS Nummer:105-37-3
  • Formel:C₅H₁₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009308
  • Molekulargewicht:102.13 g/mol
  • Merck-Index:14,3847
  • Siedepunkt:99 °C
  • Schmelzpunkt:–73 °C
  • Dichte:0,891
  • Blitzpunkt:12 °C (54 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-291-4
  • UN:1195
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg