AuftragsverfolgungKontakt
Probenehmer, PowderProof
Probenehmer, Edelstahl V4A, mit vertikaler Lanzette, für Pulver bis 2 mm Durchmesser, 1200 mm, 2 mm
Artikelnr. 300-0198
Anbieter:   BURKLE
Probenehmer, PowderProof
Artikelnr. 300-0198
Anbieter:  BURKLE
Probenehmer, PowderProof
Probenehmer, PowderProof
Probenehmer, Edelstahl V4A, mit vertikaler Lanzette, für Pulver bis 2 mm Durchmesser, 1200 mm, 2 mm
Preis
2 720,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Qualitätssicherung beginnt bei der Wareneingangskontrolle! Eine Allschichtprobe von Schüttgütern ist mit dem Pulver- und Granulat-Sammler PowderProof® kein Problem mehr.
  • Vielseitig einsetzbar
  • Edelstahl V4A (1.4404)/V2A (1.4310)
  • Inkl. Antrieb, zwei Akkus, Schnell-Ladegerät, Stechlanze, Förderspirale, Beutel, Beutelhalteklammer und Reinigungsbürste
  • Weitere Förderspiralen als Zubehör erhältlich
PowderProof® ist die praxisbewährte Profilösung für die mobile Probenahme von Pulvern und Granulaten. An die robuste Antriebseinheit lassen sich verschiedene Stechlanzen und Förderspiralen koppeln und problemlos austauschen. Durch dieses modulare Gerätekonzept ist PowderProof® vielseitig einsetzbar für Granulate und Pulver, aus Tonnen, Fässern, BigBags oder Säcken.
Mit hilfreichem Zubehör wie Flaschenkorb, Probenbeutel und close-it Verschluss-Siegel wird die einfache und sichere Probenentnahme zusätzlich erleichtert.
PowderProof® mit Lanze für horizontalen Einsatz zur Entnahme von Proben aus Säcken, mit Lanze für vertikalen Einsatz, für die Probenahme aus offenen Gebinden wie Fässern, Tonnen oder BigBags.
Spezifikationen
  • Ø:
    2 mm
  • Bezeichnung:
    Probenehmer, Edelstahl V4A, mit vertikaler Lanzette, für Pulver bis 2 mm Durchmesser
  • Länge:
    1200 mm
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 312-1141
    Transportkoffer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 135,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Kapazität
    Gewinde
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0174
    500 ml
    50 mm
    LDPE
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 3,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 113-5414
    Verpackungsbeutel mit Druckverschluss, 170×120 mm, 400 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 13,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK5338-0001
    Clamp for sampling bags, Ø 25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 20,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK5302-2055
    Basket for sample bottles 500 ml, Ø 84 mm, including holding ring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 107,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK5302-2105
    Basket for sample bottles 1000 ml, Ø 100 mm, including holding ring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 135,00 €