AuftragsverfolgungKontakt
Roller bottles, WHEATON®
Glatte Oberfläche, mit weißem PP-Verschluss (45 mm) mit innenliegender Dichtung und Ausgießring, 1760 ml, 700 cm², 110×285 mm, 4/Karton
Artikelnr. 734-3022
Anbieter:   DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Artikelnr. 734-3022
Anbieter:  DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Glatte Oberfläche, mit weißem PP-Verschluss (45 mm) mit innenliegender Dichtung und Ausgießring, 1760 ml, 700 cm², 110×285 mm, 4/Karton
Preis
621,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
  • Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
  • These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
  • Made of USP Type I borosilicate glass
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Wachstumsfläche:
    700 cm²
  • Verpackt:
    4/Karton
  • Kapazität:
    1760 ml
  • Bezeichnung:
    Glatte Oberfläche, mit weißem PP-Verschluss (45 mm) mit innenliegender Dichtung und Ausgießring
  • Ø-A×H:
    110×285 mm