Pyknometer, Hubbard
Pyknometer, konisch, nicht anpassbar, 50 ml, 24/15
Artikelnr. NEUB0303-50-50
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Mit Glasstopfen
- Für viskose Flüssigkeiten, Pasten wie Vaseline, Cremes und bituminöse Massen
Gemäß DIN 12806 und DIN ISO 3507
Spezifikationen
- NS:24/15
- Bezeichnung:Pyknometer, konisch, nicht anpassbar, 50 ml
- Seq:03