AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer, Hubbard | Avantor
Pyknometer, Hubbard
Pyknometer, konisch, nicht anpassbar, 25 ml, 24/15
Artikelnr. NEUB0303-50-25
Pyknometer, Hubbard
Artikelnr. NEUB0303-50-25
Pyknometer, Hubbard
Pyknometer, konisch, nicht anpassbar, 25 ml, 24/15
Preis
96,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Mit Glasstopfen
  • Für viskose Flüssigkeiten, Pasten wie Vaseline, Cremes und bituminöse Massen
Gemäß DIN 12806 und DIN ISO 3507
Spezifikationen
  • NS:
    24/15
  • Bezeichnung:
    Pyknometer, konisch, nicht anpassbar, 25 ml
  • Seq:
    02