VWR®, Becher, niedrige Form
600 ml, , 126,5 mm, 100 mm, 50 ml
213-1726
PP, hochgradig durchscheinend
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu +121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch bei +100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
ISO 7056
: ISO 7056
:
:
:
:
:
:
- Ext.Ø:100 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:600 ml
- Höhe:126,5 mm
- Seq:06