VWR®, Becher, niedrige Form
5000 ml, , 247 mm, 203 mm, 500 ml
Catalog # 222-1645
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu +121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch bei +100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Services:
Documents
213-1624
Images 360
Specifications
- Ext.Ø:203 mm
- Graduierungsintervall:500 ml
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:247 mm
- Seq:10