VWR®, Becher, niedrige Form
3000 ml, , 212 mm, 170 mm, 250 ml
Catalog # 219-1644
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis zu +121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch bei +100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Services:
Dokumente
213-1624
Bilder 360
Specifications
- Ext.Ø:170 mm
- Graduierungsintervall:250 ml
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:212 mm
- Seq:09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.