AuftragsverfolgungKontakt
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce | Avantor
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
40 ml, 32×140 mm, 285 mm
Artikelnr. 432-1273
Anbieter:   DWK Life Sciences
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
Artikelnr. 432-1273
Anbieter:  DWK Life Sciences
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
40 ml, 32×140 mm, 285 mm
Preis
767,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas. Entwickelt, um einen hohen Prozentsatz an Zellkernen und Mitochondrien in Weichgeweben zu erhalten. Die Pistillkopf wird von einer Flüssigkeit umgeben, die eine Erwärmung verhindert. Reibung und Hitzeansammlung werden reduziert.
  • Der Zylinder hat ein großes Reservoir und einen Ausguss.
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Zertifizierung: Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen (erfüllt die Standards ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I).
Lieferumfang: Jeder Homogenisator wird mit einem weiten Pistill (0,114 mm ±0,025 mm), und einem engen Pistill (0,05 mm ±0,025 mm) geliefert.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    40 ml
  • Seq:
    04
  • Gesamtlänge:
    285 mm
  • Ø-A×L:
    32×140 mm