Pyknometer, Hubbard
Pyknometer, zylindrisch, nicht anpassbar, 24 ml, 24/15
Artikelnr. NEUB0303-50-24
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Mit Glasstopfen
- Für viskose Flüssigkeiten, Pasten wie Vaseline, Cremes und bituminöse Massen
Gemäß DIN 12806 und DIN ISO 3507
Spezifikationen
- NS:24/15
- Bezeichnung:Pyknometer, zylindrisch, nicht anpassbar, 24 ml
- Seq:01