Objektträgerkästen, SlideFile™
Weiß, PS, 100, 82×245×82 mm
Artikelnr. 631-1903
Anbieter: Simport Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
This impact resistant storage system can hold up to 400 slides per unit, for space efficient storage. All slides are stored upright for easier manipulation.
- Removable tray inside the storage box for 100 individual numbered slots
- Transparent hinged cover makes it easy to see the contents of the box at a glance
- Unique feature with this system to read barcodes without having to remove the slides from the box
W×D×H: 82×245×86 mm
Bestellinformation: Each system includes a slide box and a removable tray.
Lieferumfang: Index cards numbered from one to 100 for recording slide titles are supplied with each box.
Spezifikationen
- Anzahl Objektträger:100
- Farbe:Weiß
- Material:PS
- B×T×H:82×245×82 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.