AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen
Petrischalen
Ohne Nocken, 94 mm, 16 mm, Unsteril, 20/Packung
Catalog # 391-3661
Supplier:   Greiner Bio-One
Petrischalen
Catalog # 391-3661
Supplier:  Greiner Bio-One
Petrischalen
Petrischalen
Ohne Nocken, 94 mm, 16 mm, Unsteril, 20/Packung
Price
148,00 €
Log in for availability
1 * 480 ST
Product Details & Documents
Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.
  • Gute Stapelbarkeit
  • Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
  • Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten
Documents
Specifications
  • Ø:
    94 mm
  • Verpackt:
    20/Packung
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Ausführung:
    Ohne Nocken
  • Höhe:
    16 mm
  • Seq:
    05