Mehrfach- oder Einfachküvettensegmente
Küvetten in vorgepackten Segmenten (15), PMMA
Artikelnr. KART1500
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Segmente mit 12 Küvetten im Magazin speziell für die Verwendung mit Cobas Mira®-Systeme entwickelt.
Verpackung: In Kartons zu Großsegmenten (450) oder 30 vorgepackte Segmenten (15) erhältlich.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Küvetten in vorgepackten Segmenten (15)
- Material:PMMA
- Seq:002
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.