Testsätze, Chlor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Product Details & Documents
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
- Very user friendly, validated methods
- All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
- Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
- The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Spectroquant® Reagenzientestkits
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren - bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
*4 Reagenzien für den Chlor (freies)-Test sind Reagenz Cl₂-1 1.00086.0001 und Reagenz Cl₂-2 1.00087.0001 mit Leerküvetten und Zubehör 1.00089.0001
Reagenzien für Chlor (gesamt)-Test sind Reagenz Cl₂-1 1.00086.0001, Reagenz Cl₂-2 1.00087.0001 und Reagenz Cl₂-3 1.00088.0001 mit Leerküvetten und Zubehör 1.00089.0001
"*7 This method is officially recognised by the USEPA as an alternative method for the investigation of the following:
*7-1 wastewater
*7-2 drinking water
*7-3 respectively drinking water and waste water
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMerck Segment Brochure Merck Spectroquant® Move DC Mobile Colorimeter for Disinfection Control
Produktliteratur
msds_100086 msds_100087 msds_100088 msds_100595 msds_100597
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikationen
- Chemische Methode:DPD
- VE:200 Tests
- Bezeichnung:Chlortest (100 Tests freies Chlor+ 100 Tests Gesamtchlor)*<sup>7-3</sup>
- Für Gerät:Prove, Nova 60, Multy, Move, Picco
- Messbereich:0,010 - 6,00 mg/L Cl₂
- Cat. No.:1.00599.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
Spezifikationen
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFür GerätVEVerfügbarkeitPreis
- 1.00089.0001Chlorine, cells and accessories for photometric Cl₂ measurement*4Prove, Nova 6025Einloggen für Verfügbarkeit1 * 25 ST - 94,00 €
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.