AuftragsverfolgungKontakt
Serological pipettes | Avantor
Serological pipettes
10 ml, 0,1 ml, +, Orange, Einzeln verpackt, 500 Stück/Karton
Artikelnr. SARS86.1254.001
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Serological pipettes
Artikelnr. SARS86.1254.001
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Serological pipettes
10 ml, 0,1 ml, +, Orange, Einzeln verpackt, 500 Stück/Karton
Preis
159,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PS, graduated, sterile.
  • Plugged
  • Easy identification by colour code
  • Larger pipetting volume due to negative graduation
  • Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
  • Easy to open, static-free packaging
Spezifikationen
  • Farbcode:
    Orange
  • Verpackt:
    Einzeln verpackt, 500 Stück/Karton
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    10 ml
  • Teilung:
    0,1 ml