AuftragsverfolgungKontakt
Cycloheximid 95% | Avantor
Cycloheximid 95%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Artikelnr. ACRO357420050
Giftig
Gesundheit
Umwelt
Cycloheximid 95%
Artikelnr. ACRO357420050
CAS Nummer:  66-81-9
Cycloheximid 95%
Cycloheximid 95%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  66-81-9
Preis
295,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS Nummer:66-81-9
  • Formel:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00082346
  • Molekulargewicht:281.35 g/mol
  • Schmelzpunkt:107…114 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to light beige Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    108 to 118 °C
  • HPLC:
    ≥94 %
  • Specific optical rotation:
    -25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g
Spezifikationen