AuftragsverfolgungKontakt
Phasentrennpapiere 1PS | Avantor
Phasentrennpapiere 1PS
270 mm
Artikelnr. 515-5018
Phasentrennpapiere 1PS
Artikelnr. 515-5018
Phasentrennpapiere 1PS
Phasentrennpapiere 1PS
270 mm
Preis
282,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Hochwertiges Filterpapier ist zur Hydrophobisierung mit stabilisierter Silikonsubstanz imprägniert. Es hält Wasser zurück, während Lösungsmittel durchfließen können.
  • Nützlich wenn mehrere Trennungen hintereinander vorgenommen werden sollen
  • Der Durchfluss hört automatisch auf, ersetzt in zahlreichen Fällen den Scheidetrichter
Solvent extraction can be time-consuming and messy when numerous separations are required
Mixed phases are poured directly into the 1PS phase-separating paper. The solvent phase flows through the paper quickly and cleanly, automatically stopping after the process is complete; all of the aqueous phase is retained. Droplets are automatically separated within seconds.
Spezifikationen
  • Seq:
    08
  • Größe:
    270 mm