Phasentrennpapiere 1PS
Product Details & Documents
Hochwertiges Filterpapier ist zur Hydrophobisierung mit stabilisierter Silikonsubstanz imprägniert. Es hält Wasser zurück, während Lösungsmittel durchfließen können.
- Nützlich wenn mehrere Trennungen hintereinander vorgenommen werden sollen
- Der Durchfluss hört automatisch auf, ersetzt in zahlreichen Fällen den Scheidetrichter
Solvent extraction can be time-consuming and messy when numerous separations are required
Mixed phases are poured directly into the 1PS phase-separating paper. The solvent phase flows through the paper quickly and cleanly, automatically stopping after the process is complete; all of the aqueous phase is retained. Droplets are automatically separated within seconds.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Seq:01
- Größe:70 mm