Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Whatman Antibiotika-Testblättchen | Avantor

Whatman Antibiotika-Testblättchen

Antibiotika-Testscheiben, Ø 13 mm, 1.000
Artikelnr. 710-0636
Whatman Antibiotika-Testblättchen
Artikelnr. 710-0636
CAS Nummer:  
Whatman Antibiotika-Testblättchen
Whatman Antibiotika-Testblättchen

Antibiotika-Testscheiben, Ø 13 mm, 1.000

CAS Nummer:  
Preis
261,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Zur Bestimmung des Erregers von Infektionskrankheiten und zur Überprüfung der Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika in vitro mittels der Methode zur Hemmzonenbestimmung. Das Antibiogramm ermöglicht eine rationale und selektive Chemotherapie. Die Testblättchen werden mit Chemotherapeutika beschichtet, auf den beimpften Nähragar gelegt und inkubiert. Die Größe der Hemmzone ist ein Maß für die Wirksamkeit der Substanzen.

  • Einheitlich dicke, weiche Scheiben zur Absorption von Testlösungen in Antibiotikatests
  • 440 g/m² und 920 µm

Das Antibiogramm ermöglicht eine rationale und selektive Chemotherapie. Die Testblättchen können mit Chemotherapeutika beschichtet, auf den beimpften Nähragar gelegt und inkubiert werden. Die Größe der Hemmzone ist ein Maß für die Wirksamkeit der Substanzen.

Zertifizierung:

Zubehördetails:

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten:

Dokumente

Spezifikationen

Spezifikationen

  • VE:
    1.000
  • Bezeichnung:
    Antibiotika-Testscheiben, Ø 13 mm

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.