Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Labormixer | Avantor
Labormixer
Homogenisator mit Edelstahl-Behälter, 2 Geschwindigkeiten, 1 L, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm
Artikelnr. 431-9111
Anbieter:   WARING BLENDOR
Labormixer
Artikelnr. 431-9111
Anbieter:  WARING BLENDOR
Labormixer
Labormixer
Homogenisator mit Edelstahl-Behälter, 2 Geschwindigkeiten, 1 L, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm
Preis
979,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zuverlässige Geräte mit starkem Antrieb. Zum gründlichen Mischen, Dispergieren und Emulgieren. Spezielle Messerköpfe und hohe Drehzahlen machen diese Labormixer für viele Anwendungen interessant. Zwei Grundgeräte mit Kapazitäten von 1 oder 2 l und verschiedenen Bechern aus Edelstahl, wärmebeständigem Glas oder PC stehen zur Auswahl.
Lieferumfang: Lieferung mit Motor, Schneidkopf, Becher und Deckel.
Spezifikationen
  • Drehzahl:
    18000/22000 min-1
  • Kapazität:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Homogenisator mit Edelstahl-Behälter, 2 Geschwindigkeiten
  • Seq:
    07
  • B×T×H:
    180×210×350 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9222
    Edelstahlbecher mit PC-Deckel und Mischaufsatz
    2000 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 625,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0242
    Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und Deckel
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 200,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9122
    Deckel für 1-l-Becherglas
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 15,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9221
    PC-Becherglas mit PC-Deckel und Mischvorrichtung, 2000 ml
    2 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 463,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9323
    Edelstahlbecher mit PC-Deckel und Mischaufsatz, 4000 ml
    4 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2 260,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9231
    Adapter zur Verwendung mit 1-l-Becherglas oder Mini-Becherglas
    2 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 825,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9223
    Deckel für Edelstahlbecher mit Dampfventil
    2 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 666,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WARI501699
    Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9131
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 109,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9331
    Adapter zur Verwendung mit 1-l-Becherglas oder Mini-Becherglas
    4 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 816,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9131
    Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 12 - 37 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 551,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 857-1971
    Deckel für Edelstahlbehälter, zwei Stück
    __
    1,5 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 30,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9123
    Edelstahlbecher mit Mischaufsatz und Deckel, 1000 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 312,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9224
    Deckel für Edelstahlbecher ohne Dampfventil
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 45,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0105
    PP-Behälter, mit Schraubverschluss und Mischvorrichtung, 500 ml
    __
    0,5 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 281,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9132
    Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 37 - 110 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 282,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9141
    Mischvorrichtung für 1-l-Becher
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9322
    Edelstahlbecher mit Mischaufsatz und Deckel, 4000 ml
    4 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2 420,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9142
    Mischvorrichtung für Mini-Bechergläser 500 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 95,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9341
    Mischvorrichtung für 4-l-Becher
    4 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 856,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0245
    Behälter aus Polycarbonat passend für Waring AD1 und AD2, mit Messereinheit und Deckel, 1500 ml
    __
    1,5 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 122,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9133
    Mini-Becher aus Edelstahl mit Mischaufsatz und Deckel, 50 - 250 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 625,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0248
    Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und PTFE-Dichtungen, 1000 ml
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 250,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0108
    Behälter mit Edelstahldeckel und Mischeinsatz, 1000 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 455,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WARI501700
    Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9132
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 109,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 857-1405
    Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9133
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 9,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0246
    Mikro-Mischbehälter, Edelstahl, 3 - 30 ml
    __
    -
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9121
    Glasbecher mit Mischaufsatz, ohne Deckel, 1000 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 175,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0240
    Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und Deckel
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 210,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 857-1513
    Glasbecher mit Kunststoffdeckel, 1000 ml
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 203,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9134
    Mini-Pulverisierer zum Trockenzerkleinern (z . B. Tabletten), 10 - 75 g
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 712,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0068
    Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9132
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 8,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WARI501701
    Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9133
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 109,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9225
    Edelstahlbehälter mit O-Ring-Dichtung, 1000 ml
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 330,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 857-1403
    Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9131
    __
    1 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 7,50 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.