Labormixer
Homogenisator mit Glas-Behälter, mit 2 Geschwindigkeiten und Zeitschaltuhr, 1,2 L, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm
431-9112
Zuverlässige Geräte mit starkem Antrieb. Zum gründlichen Mischen, Dispergieren und Emulgieren. Spezielle Messerköpfe und hohe Drehzahlen machen diese Labormixer für viele Anwendungen interessant. Zwei Grundgeräte mit Kapazitäten von 1 oder 2 l und verschiedenen Bechern aus Edelstahl, wärmebeständigem Glas oder PC stehen zur Auswahl.
: Lieferung mit Motor, Schneidkopf, Becher und Deckel.
- Drehzahl:18000/22000 min-1
- Kapazität:1,2 L
- Bezeichnung:Homogenisator mit Glas-Behälter, mit 2 Geschwindigkeiten und Zeitschaltuhr
- Seq:01
- B×T×H:180×210×350 mm
Accessories
- BezeichnungKapazität
- BezeichnungKapazitätFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungKapazität
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- 431-9131Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 12 - 37 ml1 l1 * 1 ST - 551,00 €
- BezeichnungKapazitätFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungKapazitätFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- 431-9132Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 37 - 110 ml1 l1 * 1 ST - 282,00 €
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungKapazitätFür Gerät
- 431-0245Behälter aus Polycarbonat passend für Waring AD1 und AD2, mit Messereinheit und Deckel, 1500 ml__1,5 l1 * 1 ST - 122,00 €
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungKapazitätFür Gerät
- 431-0248Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und PTFE-Dichtungen, 1000 ml__1 l1 * 1 ST - 1 250,00 €
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungKapazität
- BezeichnungKapazitätFür Gerät
- BezeichnungKapazitätFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungKapazitätFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungFür Gerät
- 431-9134Mini-Pulverisierer zum Trockenzerkleinern (z . B. Tabletten), 10 - 75 g1 l1 * 1 ST - 712,00 €
- BezeichnungFür Gerät
- BezeichnungKapazität
- BezeichnungKapazitätFür Gerät
- BezeichnungKapazitätFür Gerät