AuftragsverfolgungKontakt
Pistille
Pistille
40 mm, 160 mm, 410-0084
Catalog # 410-0087
Supplier:   VITLAB
Pistille
Catalog # 410-0087
Supplier:  VITLAB
Pistille
Pistille
40 mm, 160 mm, 410-0084
Price
37,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Specifications
  • Für:
    410-0084
  • Ø Kopf:
    40 mm
  • Länge:
    160 mm