AuftragsverfolgungKontakt
Pistille
35 mm, 145 mm, 410-0083/410-0084
Artikelnr. 410-0086
Anbieter:   VITLAB
Pistille
Artikelnr. 410-0086
Anbieter:  VITLAB
Pistille
Pistille
35 mm, 145 mm, 410-0083/410-0084
Preis
37,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Spezifikationen
  • Für:
    410-0083/410-0084
  • Ø Kopf:
    35 mm
  • Länge:
    145 mm