Messzylinder
1000 ml, 10 ml, 440 mm, 10,00 ± ml
612-4314
: VITLAB
PP, transparent, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“
- Sechskantfuß, mit Ausguss
- Erhabene blaue Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten
: DIN 12681 / ISO 6706
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:440 mm
- Teilung:10 ml
- Toleranz:10,00 ± ml



