AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
500 ml, 117,5 mm, 94 mm, 50 ml
Artikelnr. 213-1762
Anbieter:   VITLAB
Becher, niedrige Form
Artikelnr. 213-1762
Anbieter:  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
500 ml, 117,5 mm, 94 mm, 50 ml
Preis
8,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX), kristallklar.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C)
  • Zum Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung
  • Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbarer, roter Graduierung.
ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml iin Ergänzung zur ISO 7056
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    94 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    117,5 mm
  • Seq:
    08