AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
5000 ml, 247 mm, 203 mm, 500 ml
  213-1770
 :   VITLAB
Becher, niedrige Form
  213-1770
 :  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
5000 ml, 247 mm, 203 mm, 500 ml
40,10 €
1 * 1 ST
PMP (TPX), kristallklar.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C)
  • Zum Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung
  • Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbarer, roter Graduierung.
ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml iin Ergänzung zur ISO 7056
 : ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056.
  • Ext.Ø:
    203 mm
  • Graduierungsintervall:
    500 ml
  • Kapazität:
    5000 ml
  • Höhe:
    247 mm
  • Seq:
    13