AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
2000 ml, 187 mm, 149 mm, 200 ml
Artikelnr. 213-1766
Anbieter:   VITLAB
Becher, niedrige Form
Artikelnr. 213-1766
Anbieter:  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
2000 ml, 187 mm, 149 mm, 200 ml
Preis
16,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX), kristallklar.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C)
  • Zum Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung
  • Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbarer, roter Graduierung.
ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml iin Ergänzung zur ISO 7056
 : ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    149 mm
  • Graduierungsintervall:
    200 ml
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    187 mm
  • Seq:
    11