AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
1000 ml, 147 mm, 120 mm, 100 ml
Artikelnr. 213-1715
Anbieter:   VITLAB
Becher, niedrige Form
Artikelnr. 213-1715
Anbieter:  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
1000 ml, 147 mm, 120 mm, 100 ml
Preis
5,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit bis 121 °C (für bis zu 20 Minuten), Dauergebrauch bei bis zu 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbaren, erhabenen blauen graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011.
Zertifizierung: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    120 mm
  • Graduierungsintervall:
    100 ml
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    147 mm
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.