Becher, niedrige Form
600 ml, 126,5 mm, 100 mm, 50 ml
Artikelnr. 213-1713
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis 121 °C (für bis zu 20 Minuten), Dauergebrauch bei bis zu 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbaren, erhabenen blauen graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011.
Zertifizierung: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Spezifikationen
- Ext.Ø:100 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:600 ml
- Höhe:126,5 mm
- Seq:09