AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
150 ml, 80 mm, 66 mm, 20 ml
Catalog # 213-1709
Supplier:   VITLAB
Becher, niedrige Form
Catalog # 213-1709
Supplier:  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
150 ml, 80 mm, 66 mm, 20 ml
Price
2,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit bis 121 °C (für bis zu 20 Minuten), Dauergebrauch bei bis zu 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbaren, erhabenen blauen graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Specifications
  • Ext.Ø:
    66 mm
  • Graduierungsintervall:
    20 ml
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    80 mm
  • Seq:
    05