AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
25 ml, 50 mm, 38 mm, 5 ml
Catalog # 213-1754
Supplier:   VITLAB
Becher, niedrige Form
Catalog # 213-1754
Supplier:  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
25 ml, 50 mm, 38 mm, 5 ml
Price
2,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX), kristallklar.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C)
  • Zum Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung
  • Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbarer, roter Graduierung.
ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml iin Ergänzung zur ISO 7056
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056.
Specifications
  • Ext.Ø:
    38 mm
  • Graduierungsintervall:
    5 ml
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    50 mm
  • Seq:
    02