Becher, niedrige Form
10 ml, 36 mm, 30 mm, 2 ml
Artikelnr. 213-1752
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PMP (TPX), kristallklar.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C)
- Zum Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung
- Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbarer, roter Graduierung.
ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml iin Ergänzung zur ISO 7056
: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056.
Spezifikationen
- Ext.Ø:30 mm
- Graduierungsintervall:2 ml
- Kapazität:10 ml
- Höhe:36 mm
- Seq:01