Messbecher mit Griff
100 ml, 80 mm, 50 mm, 2 ml
213-3710
: VITLAB
PP, sehr gut durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Verwendungen. Mit geprägter Skala und blauen Graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011
Documents
- Ext.Ø:50 mm
- Graduierungsintervall:2 ml
- Kapazität:100 ml
- Höhe:80 mm
- Seq:02