Messbecher mit Griff
50 ml, 70 mm, 40 mm, 2 ml
Artikelnr. 213-3705
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Verwendungen. Mit geprägter Skala und blauen Graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011
Dokumente
VITL442081_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:40 mm
- Graduierungsintervall:2 ml
- Kapazität:50 ml
- Höhe:70 mm
- Seq:01