Messbecher mit Griff
3000 ml, 242 mm, 172 mm, 50 ml
Artikelnr. 213-3735
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Verwendungen. Mit geprägter Skala und blauen Graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011
Dokumente
VITL442081_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:172 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:242 mm
- Seq:07