Messbecher mit Griff
2000 ml, 213 mm, 152 mm, 20 ml
Artikelnr. 213-1614
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und vielseitige weitere Verwendungen. Mit erhabener Skala und Ausguss.
Spezifikationen
- Ext.Ø:152 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:213 mm
- Seq:06