AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff | Avantor
Messbecher mit Griff
2000 ml, 213 mm, 152 mm, 20 ml
Artikelnr. 213-3730
Anbieter:   VITLAB
Messbecher mit Griff
Artikelnr. 213-3730
Anbieter:  VITLAB
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
2000 ml, 213 mm, 152 mm, 20 ml
Preis
10,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Verwendungen. Mit geprägter Skala und blauen Graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    152 mm
  • Graduierungsintervall:
    20 ml
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    213 mm
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    213-3730