Messbecher mit Griff
1000 ml, 181 mm, 117 mm, 10 ml
Artikelnr. 213-1613
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und vielseitige weitere Verwendungen. Mit erhabener Skala und Ausguss.
Spezifikationen
- Ext.Ø:117 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:181 mm
- Seq:05