Messbecher mit Griff
250 ml, 120 mm, 74 mm, 5 ml
Artikelnr. 213-1611
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und vielseitige weitere Verwendungen. Mit erhabener Skala und Ausguss.
Spezifikationen
- Ext.Ø:74 mm
- Graduierungsintervall:5 ml
- Kapazität:250 ml
- Höhe:120 mm
- Seq:03